4-Bromopiperidine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3830-5G B3830-1G
TCIAB3830-5GEA 81 EUR
TCIAB3830-5G TCIAB3830-1G
4-Bromopiperidine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Bromopiperidine hydrobromide
Formula: C₅H₁₁Br₂N
MW: 244,9600 g/mol
Número MDL: MFCD00191858
Núm. CAS: 54288-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C