(R)-(+)-Butylene oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3832-25ML
B3832-5ML
TCIAB3832-25MLEA
314
EUR
TCIAB3832-25ML
TCIAB3832-5ML
(R)-(+)-Butylene oxide ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Butylene oxide
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 63°C Pto. de inflamación: -22°C |
Número MDL:
MFCD02683444 Núm. CAS: 3760-95-0 UN: 3022 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +9.0 to +11.0 deg (neat) |