(S)-(-)-Butylene oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1,2-Epoxybutane, (S)-(-)-Ethylethylene Oxide, (S)-(-)-Ethyloxirane
B3833-25ML B3833-5ML
TCIAB3833-25MLEA 309 EUR
TCIAB3833-25ML TCIAB3833-5ML
(S)-(-)-Butylene oxide ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-Butylene oxide
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. de inflamación: –22°C
Número MDL: MFCD02683445
Núm. CAS: 30608-62-9
UN: 3022
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (neat)