N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-Hyp-OMe, 1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
B3843-1G
B3843-5G
TCIAB3843-1GEA
20
EUR
TCIAB3843-1G
TCIAB3843-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester ≥95.0% (por GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Formula:
C₁₁H₁₉NO₅ MW: 245.28 g/mol Pto. Ebullición: 132°C |
Número MDL:
MFCD00076981 Núm. CAS: 74844-91-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 94.0 to 98.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -77.0 to -80.0 deg (C=1, methanol) |