3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3849-5G
B3849-25G
TCIAB3849-5GEA
177
EUR
TCIAB3849-5G
TCIAB3849-25G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formula:
C₉H₁₂BrN MW: 214,11 g/mol Pto. Ebullición: 173°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00015476 Núm. CAS: 82842-52-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 36.0 to 40.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...