1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3854-1G B3854-5G
TCIAB3854-1GEA 53 EUR
TCIAB3854-1G TCIAB3854-5G
1,3-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
1,3-Benzenedimethanethiol
Formula: C₈H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 170°C
Número MDL: MFCD00012311
Núm. CAS: 41563-69-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %