4-(Boc-amino)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Aminocyclohexan-1-one, N-BOC protected, tert-Butyl (4-oxocyclohexyl)carbamate
B3856-1G B3856-5G
TCIAB3856-1GEA 20 EUR
TCIAB3856-1G TCIAB3856-5G
4-(Boc-amino)cyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4-(Boc-amino)cyclohexanone
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Número MDL: MFCD00798168
Núm. CAS: 179321-49-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C