2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3864-5G B3864-25G
TCIAB3864-5GEA 45 EUR
TCIAB3864-5G TCIAB3864-25G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₄
Número MDL: MFCD00239415
Núm. CAS: 4442-53-9
EINECS: 224-670-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=318112db7ebb15e728f958a3e300fdf1d47ab494&vid=318112db7ebb15e728f958a3e300fdf1d47ab494&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C