2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with copper chip
B3865-1G B3865-5G
TCIAB3865-1GEA 63 EUR
TCIAB3865-1G TCIAB3865-5G
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene
Formula: C₁₀H₁₄BrIS
MW: 373,09 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15144651
Núm. CAS: 160096-76-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %