2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Bromo-5-(2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de]-1,3,2-diazaborinyl)thiophene, 2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
B3868-1G
B3868-5G
TCIAB3868-1GEA
67
EUR
TCIAB3868-1G
TCIAB3868-5G
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
2-(5-Bromo-2-thienyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formula:
C₁₄H₁₀BBrN₂S MW: 329,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
927384-46-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |