5-Benzotriazolecarboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxybenzotriazole
B3869-5G B3869-25G
TCIAB3869-5GEA 41 EUR
TCIAB3869-5G TCIAB3869-25G
5-Benzotriazolecarboxylic acid ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Benzotriazolecarboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Número MDL: MFCD00012318
Núm. CAS: 23814-12-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %