tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-Formylpiperidine, 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde, Tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
B3873-1G B3873-5G
TCIAB3873-1GEA 30 EUR
TCIAB3873-1G TCIAB3873-5G
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179019
Núm. CAS: 137076-22-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 32.0 to 37.0 deg-C