Ácido 2-bromo-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3879-1G
B3879-5G
TCIAB3879-1GEA
23
EUR
TCIAB3879-1G
TCIAB3879-5G
Ácido 2-bromo-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-p-toluico
Formula:
C₈H₇BrO₂ |
Número MDL:
MFCD00045797 Núm. CAS: 7697-27-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |