2-Bromo-5-hydroxypyrazine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3881-200MG B3881-1G
TCIAB3881-200MGEA 113 EUR
TCIAB3881-200MG TCIAB3881-1G
2-Bromo-5-hydroxypyrazine ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂O
Número MDL: MFCD06245330
Núm. CAS: 374063-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %