4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B3886-1G
B3886-100MG
TCIAB3886-1GEA
280
EUR
TCIAB3886-1G
TCIAB3886-100MG
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,7-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formula:
C₁₄H₆Br₂N₂S₃ |
Número MDL:
MFCD16619295 Núm. CAS: 288071-87-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |
Melting point | 245.0 to 249.0 deg-C |