5-Bromobenzofuran ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3889-1G B3889-5G
TCIAB3889-1GEA 60 EUR
TCIAB3889-1G TCIAB3889-5G
5-Bromobenzofuran ≥97.0% (por GC)
5-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: 8°C
Número MDL: MFCD03407317
Núm. CAS: 23145-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a4f45f90e58b7dfd139e7a123f5d3c8516a94&vid=cb7a4f45f90e58b7dfd139e7a123f5d3c8516a94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %