tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
B3892-1G
B3892-5G
TCIAB3892-1GEA
41
EUR
TCIAB3892-1G
TCIAB3892-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₃ MW: 228,2900 g/mol |
Número MDL:
MFCD02180953 Núm. CAS: 91419-48-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |