2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3894-5G B3894-25G
TCIAB3894-5GEA 21 EUR
TCIAB3894-5G TCIAB3894-25G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formula: C₁₅H₁₃Br
MW: 273,17 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD09261272
Núm. CAS: 28320-31-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C