1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B3895-100MG B3895-1G
TCIAB3895-100MGEA 16 EUR
TCIAB3895-100MG TCIAB3895-1G
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥97.0% (by HPLC)
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₁₀
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036255
Núm. CAS: 85233-19-8
Índice Merck: 14,00957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023e0dcb1ca022216fea55def09273198b2e4072&vid=023e0dcb1ca022216fea55def09273198b2e4072&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric back titration) min. 90.0 %