4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Boc-4-Abz-OH, 4-(Boc-amino)benzoic Acid
B3898-5G
B3898-25G
TCIAB3898-5GEA
19
EUR
TCIAB3898-5G
TCIAB3898-25G
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formula:
C₁₂H₁₅NO₄ MW: 237,3 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037428 Núm. CAS: 66493-39-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |