3,3'-Bithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,3'-Bithienyl
B3906-1G
B3906-5G
TCIAB3906-1GEA
86
EUR
TCIAB3906-1G
TCIAB3906-5G
3,3'-Bithiophene ≥98.0% (por GC)
3,3'-Bithiophene
Formula:
C₈H₆S₂ Pto. Ebullición: 180°C |
Número MDL:
MFCD00041214 Núm. CAS: 3172-56-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |