Acetato de bromometilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3907-1G B3907-5G
TCIAB3907-1GEA 46 EUR
TCIAB3907-1G TCIAB3907-5G
Acetato de bromometilo ≥95.0% (por GC)
Acetato de bromometilo
Formula: H₃CCOOCH₂Br
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000170
Núm. CAS: 590-97-6
EINECS: 209-696-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %