3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-9-phenylcarbazole
B3908-1G B3908-5G
TCIAB3908-1GEA 16 EUR
TCIAB3908-1G TCIAB3908-5G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formula: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
Número MDL: MFCD11977305
Núm. CAS: 1153-85-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C