2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3913-25G B3913-5G
TCIAB3913-25GEA 582 EUR
TCIAB3913-25G TCIAB3913-5G
2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,3-bis(bromomethyl)benzene
Formula: C₈H₇Br₃
Número MDL: MFCD00229246
Núm. CAS: 25006-88-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C