2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(morpholino)phenyl]-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-1-butanone
B3914-100G
B3914-25G
TCIAB3914-100GEA
141
EUR
TCIAB3914-100G
TCIAB3914-25G
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone
Formula:
C₂₃H₃₀N₂O₂ MW: 366,51 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191775 Núm. CAS: 119313-12-1 EINECS: 404-360-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 120.0 deg-C |