O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3917-5G
B3917-1G
TCIAB3917-5GEA
135
EUR
TCIAB3917-5G
TCIAB3917-1G
O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
O-tert-Butyl-L-serine
Formula:
C₇H₁₅NO₃ Pto. de fusión: 226°C |
Número MDL:
MFCD00066088 Núm. CAS: 18822-58-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -15.0 to -18.0 deg (C=1, H2O) |