2-Bromo-4-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3918-1G B3918-5G
TCIAB3918-1GEA 40 EUR
TCIAB3918-1G TCIAB3918-5G
2-Bromo-4-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Número MDL: MFCD06656567
Núm. CAS: 5847-59-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C