Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl) decanedioate, Decanedioic Acid Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Ester, Sebacic Acid Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) Ester
B3924-5G B3924-25G
TCIAB3924-5GEA 38 EUR
TCIAB3924-5G TCIAB3924-25G
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ≥95.0% (por GC)
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate
Formula: C₃₀H₅₆N₂O₄
MW: 508,79 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Número MDL: MFCD00134706
Núm. CAS: 41556-26-7
EINECS: 255-437-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %