1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenceno
B3926-1G B3926-5G
TCIAB3926-1GEA 24 EUR
TCIAB3926-1G TCIAB3926-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Número MDL: MFCD00042184
Núm. CAS: 167415-27-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C