Ácido 3-bromo-2-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3929-1G B3929-5G
TCIAB3929-1GEA 32 EUR
TCIAB3929-1G TCIAB3929-5G
Ácido 3-bromo-2-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
Número MDL: MFCD00665763
Núm. CAS: 161957-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C