1,2-Benzofluorene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 11H-Benzo[a]fluorene
B3931-200MG B3931-1G
TCIAB3931-200MGEA 120 EUR
TCIAB3931-200MG TCIAB3931-1G
1,2-Benzofluorene ≥95.0% (por GC)
1,2-Benzofluorene
Formula: C₁₇H₁₂
MW: 216,28 g/mol
Pto. Ebullición: 407°C
Número MDL: MFCD00039578
Núm. CAS: 238-84-6
EINECS: 205-944-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 181.0 to 187.0 deg-C