4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3935-5G
B3935-1G
TCIAB3935-5GEA
122
EUR
TCIAB3935-5G
TCIAB3935-1G
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-tert-Butyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formula:
C₁₃H₂₃NO₆ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00076912 Núm. CAS: 1676-90-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +1.5 to +2.5 deg (c=1、MeOH) |