Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
B3936-1G B3936-5G
TCIAB3936-1GEA 44 EUR
TCIAB3936-1G TCIAB3936-5G
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-(bromometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Número MDL: MFCD00156129
Núm. CAS: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C