2-Bromobenzofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
B3937-1G B3937-5G
TCIAB3937-1GEA 18 EUR
TCIAB3937-1G TCIAB3937-5G
2-Bromobenzofenona ≥97.0% (por GC)
2-Bromobenzofenona
Formula: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD00032462
Núm. CAS: 13047-06-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %