2-Bromofenetilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
B3938-5G B3938-25G
TCIAB3938-5GEA 81 EUR
TCIAB3938-5G TCIAB3938-25G
2-Bromofenetilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromofenetilamina
Formula: C₈H₁₀BrN
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD01529874
Núm. CAS: 65185-58-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %