N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-D-Phe(4-Br)-OH, N-Boc-4-bromo-D-phenylalanine
B3945-5G B3945-1G
TCIAB3945-5GEA 157 EUR
TCIAB3945-5G TCIAB3945-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,21 g/mol
Número MDL: MFCD00270359
Núm. CAS: 79561-82-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (C=1、MeOH)