5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (5-Bromo-2-chlorophenyl)methanol
B3946-1G B3946-5G
TCIAB3946-1GEA 43 EUR
TCIAB3946-1G TCIAB3946-5G
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Número MDL: MFCD02683548
Núm. CAS: 149965-40-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C