4-Bromo-2-clorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3948-1G B3948-5G
TCIAB3948-1GEA 20 EUR
TCIAB3948-1G TCIAB3948-5G
4-Bromo-2-clorobenzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-clorobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrClO
Número MDL: MFCD08741413
Núm. CAS: 158435-41-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C