(2-Bromophenyl)diphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3953-5G B3953-1G
TCIAB3953-5GEA 235 EUR
TCIAB3953-5G TCIAB3953-1G
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine ≥95.0% (por GC)
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine
Formula: C₁₈H₁₄BrP
Número MDL: MFCD00045014
Núm. CAS: 62336-24-7
EINECS: 263-515-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C