9-Bromotriptycene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3955-1G
B3955-5G
TCIAB3955-1GEA
88
EUR
TCIAB3955-1G
TCIAB3955-5G
9-Bromotriptycene ≥98.0% (por GC)
9-Bromotriptycene
Formula:
C₂₀H₁₃Br |
Número MDL:
MFCD01099022 Núm. CAS: 15364-55-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 252.0 to 256.0 deg-C |