2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3956-1G B3956-5G
TCIAB3956-1GEA 188 EUR
TCIAB3956-1G TCIAB3956-5G
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene ≥97.0% (por GC)
2,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrene
Formula: C₂₈H₃₂B₂O₄
Número MDL: MFCD15143601
Núm. CAS: 688756-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %