2-Bromo-7-tert-butylpyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3957-1G B3957-5G
TCIAB3957-1GEA 300 EUR
TCIAB3957-1G TCIAB3957-5G
2-Bromo-7-tert-butylpyrene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-7-tert-butylpyrene
Formula: C₂₀H₁₇Br
MW: 337,26 g/mol
Núm. CAS: 78751-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C