(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Bromoethyl)diphenylsulphonium Triflate
B3958-1G B3958-5G
TCIAB3958-1GEA 46 EUR
TCIAB3958-1G TCIAB3958-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
MW: 443,29 g/mol
Número MDL: MFCD12546049
Núm. CAS: 247129-85-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C