Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
B3961-100MG B3961-1G
TCIAB3961-100MGEA 122 EUR
TCIAB3961-100MG TCIAB3961-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₂₄BF₄Rh
MW: 406.072 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075045
Núm. CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 44.50 to 49.00 %