5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3963-5G B3963-25G
TCIAB3963-5GEA 31 EUR
TCIAB3963-5G TCIAB3963-25G
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Número MDL: MFCD00222270
Núm. CAS: 67443-38-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C