Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3965-1G B3965-5G
TCIAB3965-1GEA 30 EUR
TCIAB3965-1G TCIAB3965-5G
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 5-bromo-2-metoxibencenosulfonilo
Formula: C₇H₆BrClO₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051768
Núm. CAS: 23095-05-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C