2,2'-Bipyridine-6,6'-diol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
B3966-1G B3966-5G
TCIAB3966-1GEA 90 EUR
TCIAB3966-1G TCIAB3966-5G
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Pto. de fusión: 340°C
Número MDL: MFCD13194839
Núm. CAS: 103505-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19fdae6e32062c31fdb5fed4c77a747efebe7169&vid=6eff8e5ba611139b016d02d2b5344e838ee89305&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %