Tricloruro de boro ∼16% ∼1.0 mol/L in heptane
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3967-100ML
B3967-25ML
TCIAB3967-100MLEA
72
EUR
TCIAB3967-100ML
TCIAB3967-25ML
Tricloruro de boro ∼16% ∼1.0 mol/L in heptane
Tricloruro de boro
Formula:
BCl₃ Pto. de inflamación: 2°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011313 Núm. CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 2924 ADR: 3,II Índice Merck: 14,01348 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 15.0 to 17.0 w/w% |