Tricloruro de boro ∼13% ∼1.0 mol/L in p-xylene
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3968-100ML
B3968-25ML
TCIAB3968-100MLEA
69
EUR
TCIAB3968-100ML
TCIAB3968-25ML
Tricloruro de boro ∼13% ∼1.0 mol/L in p-xylene
Tricloruro de boro
Formula:
BCl₃ Pto. de inflamación: 29°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011313 Núm. CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 2920 ADR: 8,II Índice Merck: 14,01348 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 12.5 to 14.5 w/w% |