tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
B3971-5G B3971-25G
TCIAB3971-5GEA 24 EUR
TCIAB3971-5G TCIAB3971-25G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00216581
Núm. CAS: 86953-79-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %